missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (CCL23/4036) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166709 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30166709 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327009JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal antibody specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCL23/4036
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-120) of human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6368
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.