Learn More
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (CCL23/4036), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147789 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147789 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327009CL1
Mouse Monoclonal Antibody
CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal antibody specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCL23/4036
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-120) of human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6368
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ