missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL19 Monoclonal Antibody (OTI4F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17524003
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17524003 30 μL 30 microlitros
17504003 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17524003

Marca: Origene Technologies TA804426S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL19 Monoclonal antibody specifically detects CCL19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno CCL19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LAMB3
N.º de referencia del gen Q13751
Alias de gen beta chemokine exodus-3; beta-chemokine exodus-3; CC chemokine ligand 19; C-C motif chemokine; C-C motif chemokine 19; C-C motif chemokine ligand 19; Ccl19; chemokine (C-C motif) ligand 19; chemokine CCL19; CK beta-11; CKb11; EBI1 ligand chemokine; EBI-1 ligand chemokine; EBI1-ligand chemokine; EBV-induced molecule 1 ligand chemokine; ELC; Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine; exodus-3; macrophage inflammatory protein 3 beta; macrophage inflammatory protein 3-beta; MIP3B; MIP-3b; MIP-3-beta; M-MIP-3-beta; SCYA19; small inducible cytokine A19; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 19; small-inducible cytokine A19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 424-773 of human LAMB3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.