missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL19 Monoclonal Antibody (OTI4F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17504003
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17504003 100 μL 100 microlitros
17524003 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17504003

Marca: Origene Technologies TA804426

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Macrophage Inflammatory Protein-3 beta (MIP-3 beta), also called CCL19, is a chemokine that is expressed in the thymus, lymph nodes and activated bone marrow stromal cells. MIP-3 beta signals through the G protein-coupled receptor, CCR7, to regulate normal lymphocyte recirculation and homing of T and B cells to the lymph nodes. Human MIP-3 beta shows activity on mouse cells.

Especificaciones

Antígeno CCL19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCL19
N.º de referencia del gen Q99731
Alias de gen CKb11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19
Símbolos de los genes CCL19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 22-98 of human CCL19 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.