missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total CCL14.
This gene, CCL14, is one of several CC cytokine genes clustered on 17q11.2. The CC cytokines are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene induces changes in intracellular calcium concentration and enzyme release in monocytes. This gene expresses both monocistronic and bicistronic transcripts. Bicistronic transcripts include the upstream cytokine gene CCL15. In addition, CCL14 undergoes alternative splicing in the bicistronic transcripts; it is unknown if its monocistronic transcript is also subject to alternative splicing.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL14 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CCL14 |
| N.º de referencia del gen | Q16627 |
| Alias de gen | C-C motif chemokine 14; C-C motif chemokine ligand 14; CC-1; CC-3; CCL14; chemokine (C-C motif) ligand 14; chemokine CC-1/CC-3; chemokine CC-3; CKB1; H HCC-1(1-74); HCC-1; HCC-1(1-74); HCC-1(3-74); HCC-1(4-74); HCC-1(9-74); HCC-1/HCC-3; HCC-3; hemofiltrate CC chemokine 1; MCIF; NCC2; NCC-2; new CC chemokine 2; SCYA14; SCYL2; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 14; small-inducible cytokine A14; SY14 |
| Símbolos de los genes | CCL14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
