Learn More
CCF642, MedChemExpress
Código de producto. 16413018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16413018 10 mg 10 miligramos
16499576 50 mg 50 miligramos
16495747 5 mg 5 miligramos
16404326 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16413018
Marca: Medchem Express HY100430
MedChemExpress CCF642 is a potent protein disulfide isomerases (PDI) inhibitor with an IC50 of 2.9 μM. CCF642 causes acute endoplasmic reticulum (ER) stress in multiple myeloma cells accompanied by apoptosis-inducing calcium release. CCF642 has broad anti-multiple myeloma activity.
CCF642 is a potent protein disulfide isomerases (PDI) inhibitor with an IC50 of 2.9 μM. CCF642 causes acute endoplasmic reticulum (ER) stress in multiple myeloma cells accompanied by apoptosis-inducing calcium release. CCF642 has broad anti-multiple myeloma activity.
Specifications
Nombre del producto químico o material CCF642
CAS 346640-08-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10N2O4S3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.27 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)=S
Peso molecular (g/mol) 378.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease