Learn More
CCF2-FA (free acid)
Descripción
El CCF2-FA (ácido libre) es un sustrato de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) que consiste en un núcleo de cefalosporina que une la B7-hidroxicumarina con la fluoresceína. Este producto está indicado para su uso como sustrato de betalactamasas en ensayos basados en células GeneBLAzer™.
Los ensayos basados en células GeneBLAzer™ suelen utilizar las formas de ésteres permeables a la membrana (CCF2-AM y CCF4-AM) de los sustratos de betalactamasa fluorescente con carga negativa, CCF2 y CCF4. Estos ésteres lipofílicos entran fácilmente en la célula, donde la escisión por parte de las esterasas citoplasmáticas endógenas los convierte rápidamente en sus formas cargadas negativamente, atrapándolos así en el citosol.
El CCF2-FA es esencialmente el sustrato CCF2 sin los ésteres que se encuentran en la versión AM. El CCF2-FA se desesterifica y se utiliza en aplicaciones de lisado celular, lo que evita la carga a través de la membrana celular y los pasos de desesterificación. Los lisados celulares son el método preferido para las aplicaciones que utilizan células que contienen una pared celular. El CCF2-FA también puede usarse como control para adquirir los espectros de excitación y emisión de CCF2-AM y CCF4-AM.
Los ensayos basados en células GeneBLAzer™ suelen utilizar las formas de ésteres permeables a la membrana (CCF2-AM y CCF4-AM) de los sustratos de betalactamasa fluorescente con carga negativa, CCF2 y CCF4. Estos ésteres lipofílicos entran fácilmente en la célula, donde la escisión por parte de las esterasas citoplasmáticas endógenas los convierte rápidamente en sus formas cargadas negativamente, atrapándolos así en el citosol.
El CCF2-FA es esencialmente el sustrato CCF2 sin los ésteres que se encuentran en la versión AM. El CCF2-FA se desesterifica y se utiliza en aplicaciones de lisado celular, lo que evita la carga a través de la membrana celular y los pasos de desesterificación. Los lisados celulares son el método preferido para las aplicaciones que utilizan células que contienen una pared celular. El CCF2-FA también puede usarse como control para adquirir los espectros de excitación y emisión de CCF2-AM y CCF4-AM.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1mg |
| Sustrato | CCF2-FA |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Sustrato beta-lactamasa |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |