missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC93 Monoclonal Antibody (OTI6E11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17588522
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17588522 100 μL 100 microlitros
17508532 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17588522

Marca: Origene Technologies TA800559

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCDC93 is involved in copper-dependent ATP7A trafficking between the trans-Golgi network and vesicles in the cell periphery; the function is proposed to depend on its association within the CCC complex and cooperation with the WASH complex on early endosomes and is dependent on its interaction with WASHC2C.

Especificaciones

Antígeno CCDC93
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCDC93
N.º de referencia del gen Q567U6
Alias de gen coiled-coil domain containing 93
Símbolos de los genes CCDC93
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 293-631 of human CCDC93 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 476119, 54520
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.