Learn More
CCDC92 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211613 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16865465 20 μL 20 microlitros
16855465 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16865465
Marca: Proteintech 271921AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.
Especificaciones
Antígeno CCDC92
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CCDC92
N.º de referencia del gen Q53HC0, Q8VDN4
Alias de gen CCDC92, Limkain beta 2
Símbolos de los genes CCDC92
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CCDC92 Fusion Protein Ag25606
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100036765, 215707, 80212
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG