Learn More
CCDC92 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16865465 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16865465 20 μL 20 microlitros
16855465 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16865465 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 271921AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.
Especificaciones
Antígeno CCDC92
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CCDC92
N.º de referencia del gen Q53HC0, Q8VDN4
Alias de gen CCDC92, Limkain beta 2
Símbolos de los genes CCDC92
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CCDC92 Fusion Protein Ag25606
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100036765, 215707, 80212
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG