Descripción
CCDC92 (Coiled-Coil Domain Containing 92) is a Protein Coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCDC92 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CCDC92 |
| N.º de referencia del gen | Q53HC0, Q8VDN4 |
| Alias de gen | CCDC92, Limkain beta 2 |
| Símbolos de los genes | CCDC92 |
| Mostrar más |