missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC90A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17159515 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17159515 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17159515

Marca: Invitrogen™ PA5114341

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC90A Polyclonal Antibody for Western Blot

Mcur1 encodes a protein that is a key regulator of mitochondrial calcium uniporter (MCU) required for calcium entry into mitochondrion. Mcur1 plays a direct role in uniporter-mediated calcium uptake via a direct interaction with MCU (mitochondrial calcium uniporter). Mcur1 may be involved in the assembly of the membrane components of the uniporter complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC90A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica MCUR1
N.º de referencia del gen Q9CXD6
Alias de gen 6230416A05Rik; AU015498; AV136929; AW554392; C6orf79; C88263; Ccdc90a; coiled-coil domain containing 90A; coiled-coil domain-containing protein 90A, mitochondrial; FMP32; formin-like protein 16; MCU regulator 1; MCUR1; MCURI1; Mitochondrial calcium uniporter regulator 1; RGD1307673
Símbolos de los genes MCUR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within mouse Mcur1 79-128.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 76137
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.