Learn More
CCDC85B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CCDC85B |
|---|---|
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16838354
|
Proteintech
18282-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16828354
|
Proteintech
18282-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DIPA functions as a transcriptional repressor. It may inhibit the activity of CTNNB1 in a TP53-dependent manner and thus regulate cell growth. It may function in adipocyte differentiation, negatively regulating mitotic clonal expansion.Especificaciones
| CCDC85B | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q15834, Q6PDY0 | |
| 11007, 240514 | |
| CCDC85B Fusion Protein Ag13129 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC85B |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CCDC85B, Delta interacting protein A, DIPA | |
| CCDC85B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |