missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC72 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210090 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16819934 20 μL 20 microlitros
16809934 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16819934

Marca: Proteintech 203931AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC72, also named as TMA7, is a novel modulator for hair follicle development. CCDC72 has the promoter activity and regulation of gene expression.

Especificaciones

Antígeno CCDC72
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.32 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TMA7
N.º de referencia del gen Q8K003, Q9Y2S6
Alias de gen CCDC72, HSPC016, HSPC330, TMA7
Símbolos de los genes TMA7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CCDC72 Fusion Protein Ag13792
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51372, 66167, 679747
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.