missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC60 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200127822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17710454 200 μL -
17763544 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17710454 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5119038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC60 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

CCDC60 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC60
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica CCDC60
N.º de referencia del gen Q8C4J0
Alias de gen AU018954; C130098D09; Ccdc60; coiled-coil domain containing 60; coiled-coil domain-containing protein 60; LOW QUALITY PROTEIN: coiled-coil domain-containing protein 60
Símbolos de los genes CCDC60
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Coiled Coil Domain Containing Protein 60. The antigen corresponds to amino acid range 1-186 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 269693
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.