missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC48 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15700062 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15700062 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15700062

Marca: Invitrogen™ PA562261

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MTYFGHFGGA NHAHTLGELE ACIAMLVEQL RTQGCGGRTL GTSEEEAELQ QKVEENEHLR LELQMVETER VRLS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 58%.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC48
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica EFCC1
N.º de referencia del gen Q9HA90
Alias de gen C3orf73; Ccdc48; Ccdc48l1; coiled-coil domain containing 48; coiled-coil domain containing 48 like; coiled-coil domain containing 48-like1; coiled-coil domain-containing protein 48; EFCC1; EF-hand and coiled-coil domain containing 1; EF-hand and coiled-coil domain-containing protein 1; EF-hand domain-containing protein ENSP00000381169; EF-hand domain-containing protein ENSP00000381169 homolog
Símbolos de los genes EFCC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CCDC48. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100120).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79825
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.