Learn More
Invitrogen™ CCDC43 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15792711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15792711 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15792711
Marca: Invitrogen™ PA554787
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: SGATTMNIGS DKLLFRNTNV EDVLNARKLE RDSLRDESQR KKEQDKLQRE RDKLAKQERK E Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 92%.
CCDC43 is a coiled-coil domain containing protein of unknown function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCDC43
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CCDC43
N.º de referencia del gen Q96MW1
Alias de gen 2610001E01Rik; Ccdc43; coiled-coil domain containing 43; coiled-coil domain-containing protein 43; D11Ertd707e; FLJ31795; RGD1311929
Símbolos de los genes CCDC43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CCDC43. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93481).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG