Learn More
CCDC36 Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018530
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17519583 30 μL 30 microlitros
17599573 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17519583 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808387S
Mouse Monoclonal Antibody
CCDC36 Monoclonal antibody specifically detects CCDC36 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno CCDC36
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT16
N.º de referencia del gen P08779
Alias de gen Cancer/testis antigen 74; Ccdc36; coiled-coil domain containing 36; coiled-coil domain-containing protein 36; CT74; IHO1; Interactor of HORMAD1 protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KRT16 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1