missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17783544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17783544 20 μL 20 microlitros
17773544 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17783544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5122150

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Negatively regulates TNF-alpha-induced pro-inflammatory response in endothelial cells (ECs) via inhibition of TNF-alpha-induced NF-kappaB activation in ECs (PubMed:25193116). Positively regulates lipid accumulation in adipose cells. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica CCDC3
N.º de referencia del gen Q9BQI4, Q9D6Y1
Alias de gen 2310045O21Rik; Ccdc3; coiled-coil domain containing 3; coiled-coil domain-containing protein 3; Fat/vessel-derived secretory protein; favine
Símbolos de los genes CCDC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cys22-Ala251.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 498795, 74186, 83643
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.