Learn More
CCDC25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16870835 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16870835 20 μL 20 microlitros
16860835 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16870835
Marca: Proteintech 212091AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CCDC25
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CCDC25
N.º de referencia del gen Q78PG9, Q86WR0
Alias de gen CCDC25
Símbolos de los genes Ccdc25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CCDC25 Fusion Protein Ag15593
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361059, 55246, 67179
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG