missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC22 Monoclonal Antibody (OTI8B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17564784
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17564784 100 μL 100 microlitros
17584784 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17564784

Marca: Origene Technologies TA811113

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCDC22 is a recently identified coiled-coil domain-containing protein that has been shown to bind copines, which are calcium-dependent, membrane-binding proteins that may function in calcium signaling. In rat, CCDC22 has been observed to localize in multiple regions of the brain, including the prefrontal and somatosensory cortex, dentate gyrus and thalamus, and in the ipsilateral motor neurons of the spinal cord after sciatic nerve transection suggesting that it may play a role in neuronal injury response. The human CCDC22 gene has been identified as a novel candidate gene for syndromic X-linked intellectual disability (XLID).

Especificaciones

Antígeno CCDC22
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCDC22
N.º de referencia del gen O60826
Alias de gen CXorf37, JM1, RTSC2
Símbolos de los genes CCDC22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CCDC22 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.