missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC144B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15808573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15808573 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15808573

Marca: Invitrogen™ PA570160

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Human: 100%.

CCDC144B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC144B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CCDC144B
N.º de referencia del gen Q3MJ40
Alias de gen CCDC144B; coiled-coil domain containing 144B (pseudogene)
Símbolos de los genes CCDC144B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human CCDC144B.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284047
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.