missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCDC144A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA554659

Código de producto. 15732591

  • 578.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Immunogen sequence: MESYRCRLAA AVRDCDQSQT ARDLKLDFQR TRQEWVRLHD KMKVDMSGLQ AKNEILSEKL SNAESKINSL QIQLHNTRDA LGRESLILER VQRDLSQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 53%, Rat - 51%.

CCDC144A (Coiled-Coil Domain Containing 144A) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene isENSG00000266302.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CCDC144A
Polyclonal
Unconjugated
CCDC144A
CCDC144A; coiled-coil domain containing 144A; coiled-coil domain-containing protein 144A; KIAA0565
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9720
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A2RUR9
CCDC144A
Recombinant protein corresponding to Human CCDC144A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93418).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado