missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CCDC142 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: AWDPASFLLL IQKDLPPLLH EAEALYSLAS EESLALEVEQ QLGLEIQKLT AQIQLLPEES LSVFSQECHK QAMQGFKLYM PRGRYWRLRL CP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 80%.
CCDC142 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCDC142 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | CCDC142 |
| N.º de referencia del gen | Q17RM4 |
| Alias de gen | CCDC142; coiled-coil domain containing 142; coiled-coil domain-containing protein 142; PSEC0243 |
| Símbolos de los genes | CCDC142 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?