Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo CCDA, Alemania
Código de producto. p-7000013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Medio selectivo CCDA
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
12982568 10/paq. Monoplaca de 90 mm Medio selectivo CCDA Reino Unido paquete de 10
12815093 10/paq. Monoplaca de 90 mm Medio selectivo CCDA Alemania paquete de 10
2 options
Código de producto. 12982568
Proveedor: Thermo Scientific™ PO0119A
Edge
Aísle Campylobacter spp. con un medio selectivo sin sangre conforme a las normas ISO 10272-1 y 10272-2.
Aísle Campylobacter spp. utilizando un medio selectivo Thermo Scientific™ CCDA sin sangre conforme a las normas ISO 10272-1 y 10272-2.
El medio CCDA modificado se basa en la formulación original descrita por Bolton, que fue desarrollada para reemplazar la sangre con carbón, sulfato ferroso y piruvato sódico. Se logra una mejor selectividad utilizando la cefoperazona como agente selectivo. Se ha añadido anfotericina B a la fórmula para suprimir el crecimiento de los contaminantes de levadura y hongos que pueden producirse a 37 °C.
Las infecciones por Campylobacter se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes, produciendo tanto enfermedades gastrointestinales como sistémicas. Los Campylobacter jejuni son la causa bacteriana más común de infecciones alimentarias en Estados Unidos. Los Campylobacter son pequeños bacilos helicoidales curvos que no forman esporas, requieren un entorno microaerófilo y no toleran la deshidratación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a las normas ISO 10271-a e ISO 10272-2
Color Negro/opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Medio selectivo CCDA
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.