Learn More
Invitrogen™ CCAR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11307213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11307213 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11307213
Marca: Invitrogen™ PA519231
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Goat Polyclonal Antibody
This antibody is predicted to react with bovine, canine, human and porcine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.
IFI-44 (interferon-induced protein 44), also known as p44 or MTAP44 (microtubule-associated protein 44), is a 444 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and, upon induction by IFN-betas, aggregates to form microtubular structures. Human IFI-44 shares 97% sequence similarity with its chimp counterpart, suggesting a conserved role between species. The gene encoding IFI-44 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Chromosome 1 houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson's disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CCAR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CCAR1
N.º de referencia del gen Q8CH18, Q8IX12
Alias de gen 2610511G16Rik; 9430036H15Rik; Carp1; CARP-1; Ccar1; Cell cycle and apoptosis regulatory protein 1; cell division cycle and apoptosis regulator 1; cell division cycle and apoptosis regulator protein 1; Death inducer with SAP domain; DIS; MGC44628; OTTHUMP00000019709; RGD1560358; RP11-437A18.1
Símbolos de los genes CCAR1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (RYCKERPSKDKE) corresponding to the internal amino acids of CCAR1 (aa 901-912).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361849, 55749, 67500
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.