missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CC2D1A Polyclonal Antibody

Código de producto. 15770091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15770091 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15770091 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NLLASIRKGN AIDEADIPPP VAIGKGPAST PTYSPAPTQP APRIASAPEP RVTLEGPSAT APASSPGLAK PQMPPGPCSP GPLAQLQSRQ RDYKLAALHA KQQGDTTAAA RHFRVAKSFD AVLE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 60%, Rat - 60%.

This gene encodes a transcriptional repressor that binds to a conserved 14-bp 5'-repressor element and regulates expression of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A gene in neuronal cells. The DNA binding and transcriptional repressor activities of the protein are inhibited by calcium. A mutation in this gene results in nonsyndromic mental retardation-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CC2D1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CC2D1A
N.º de referencia del gen Q6P1N0
Alias de gen 5-HT1A receptor; AKI1; Akt kinase-interacting protein 1; BC016188; CC2D1A; coiled-coil and C2 domain containing 1A; coiled-coil and C2 domain-containing protein 1A; Five prime repressor element under dual repression-binding protein 1; five' repressor element under dual repression binding protein 1; five repressor element under dual repression-binding protein 1; FLJ20241; FRE under dual repression-binding protein 1; Freud-1; Freud-1/Aki1; mental retardation, nonsyndromic, autosomal recessive, 3; MRT3; Putative NF-kappa-B-activating protein 023N; putative NFkB activating protein; RGD1306108; Tape
Símbolos de los genes CC2D1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CC2D1A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89205).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54862
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.