Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado CC-906w
Código de producto. 13371529
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
1136 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13371529 1136 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13371529
Marca: HUBER 2036.0001.01
Los baños de circulación de refrigeración son adecuados para controlar la temperatura de aplicaciones conectadas externamente y la termorregulación de objetos directamente en el baño de termostato. Las aplicaciones típicas son: fotómetros, refractómetros, viscosímetros, recipientes de reacción con doble revestimiento y autoclaves.
CC 906w con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -90 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 3kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 3kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 2. 4kW
  • Capacidad de refrigeración (-80 °C): 0,55kW
  • Capacidad calorífica: 3kW
  • Máx. presión de la bomba: 25 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: 400 V, 3∼ N 50 Hz
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 200 °C a 3 kW, 100 °C a 3 kW, 20 °C a 3 kW, 0 °C a 3 kW, –20 °C (a 2,8 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -90 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica 3 kW
Modelo CC-906 W
Capacidad de la bomba 25 L/min; presión de 0,7 bar, 18,5 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 605 mm
Altura (métrico) 1136 mm
Peso (métrico) 185 kg
Tensión 400 V
Frecuencia 3∼ N, 50 Hz