Learn More
CC-885, MedChemExpress
Código de producto. 16469916
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469916 50 mg 50 miligramos
16473388 10 mg 10 miligramos
16454626 100 mg 100 miligramos
16452746 25 mg 25 miligramos
16436117 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16469916
Marca: Medchem Express HY101488
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-885
CAS 1010100-07-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN4O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 440.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.88
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death