Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento CC-304B
Código de producto. 13301869
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
392 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13301869 392 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13301869
Marca: HUBER 2005.0001.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
CC-304B con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado
  • Intervalo de temperatura: de (–20) 28 °C a 300 °C
  • Capacidad calorífica: De 2,2 a 3 kW
  • Máx. presión de la bomba: 25 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura De 28 °C a 300 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica De 2,2 a 3 kW
Modelo CC-304 B
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 392 mm
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz