Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento CC-225B
Click to view available options
Altura (métrico):
425 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
CC-225B con controlador «Pilot ONE»
- Baño de calentamiento
- Intervalo de temperatura: de (–30) 25 °C a 200 °C
- Capacidad calorífica: de 1,5 a 2,1 kW
- Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
- Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
- Volumen del baño: 25L
- Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
- Conexión de bomba opcional: M16 x 1 AG
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase de seguridad III/FL (DIN 12876) |
| Intervalo de temperatura | 25°C a 100°C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado |
| Capacidad calorífica | de 1,5 a 2,1 kW |
| Modelo | CC-225 B |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,02 °C |
| Anchura (métrico) | 350 mm |
| Altura (métrico) | 425 mm |
| Requisitos eléctricos | de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz |
| Tensión | 220/240 V |
| Mostrar más |