Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento CC-220B
Código de producto. 13391519
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
375 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13391519 375 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13391519
Marca: HUBER 2059.0001.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
CC-220B con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de calentamiento
  • Intervalo de temperatura: de (–30) 25 °C a 200 °C
  • Capacidad calorífica: de 1,5 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
  • Volumen del baño: 20L
  • Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura De 25 °C a 200 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Modelo CC-220 B
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 350 mm
Altura (métrico) 375 mm
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz