Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento CC-205B
Código de producto. 13351549
Click to view available options
Altura (métrico):
355 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13351549
Marca: HUBER 2004.0001.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
  • CC-205B con controlador «Pilot ONE»
  • Control de temperatura interna y externa
  • Potencia de calentamiento de hasta 2 kW
  • Potente bomba de circulación controlable
  • La ampliación de funciones con el sistema E-grade está disponible en cualquier momento.
  • Control de temperatura en cascada de alta precisión
  • Pantalla TFT a color, ajustable individualmente
  • Programador con funciones de calendario y reloj
  • Guía del operador fácil de usar en 6 idiomas
  • Funciones completas de advertencia y seguridad
  • Intervalo de temperatura: De 45 °C a 200 °C
  • Capacidad calorífica: 2kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Volumen del baño: 5L
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura De 45 °C a 200 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Modelo CC-205 B
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 178 mm
Altura (métrico) 355 mm
Requisitos eléctricos De 200 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz