Learn More
HUBER Baño de circulación Clear View CC-118
Código de producto. 13351589
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
335 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13351589 335 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13351589
Marca: HUBER 2053.0001.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con baños de policarbonato son adecuados para muchas aplicaciones; por ejemplo: control de temperatura de muestras, análisis, pruebas de materiales, etc. Las unidades están equipadas con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, y son adecuadas para su uso con fluidos inflamables.
CC-118A con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación Clear View
  • Intervalo de temperatura: de (15) 25 °C a 100 °C
  • Capacidad calorífica: de 1,5 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
  • Volumen del baño: 18L
  • Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
  • Conexión de bomba opcional: M16 x 1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Modelo CC-118 A
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 333 mm
Altura (métrico) 335 mm
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz