Learn More
CC-115 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200097584
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16427228
Marca: Medchem Express HY16962A
MedChemExpress CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-115 hydrochloride
CAS 1300118-55-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17ClN8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (134.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.47 mM)
SMILES [H]Cl.O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2
Peso molecular (g/mol) 372.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.81
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.