Learn More
HUBER Baño de circulación Clear View CC-108
Código de producto. 13391829
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
330 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13391829 330 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13391829
Marca: HUBER 2050.0001.01
Los baños de circulación de calentamiento con baños de policarbonato son adecuados para muchas aplicaciones; por ejemplo: control de temperatura de muestras, análisis, pruebas de materiales, etc. Las unidades están equipadas con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, y son adecuadas para su uso con fluidos inflamables.
CC-108A con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación Clear View
  • Intervalo de temperatura: De 25 °C a 100 °C
  • Capacidad calorífica: de 1,5 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
  • Volumen del baño: 8L
  • Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica De 1,5 a 2,1 kW
Modelo CC-108 A
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 147 mm
Altura (métrico) 330 mm
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 208/240 V
Frecuencia 50/60 Hz