Learn More
Éster metílico CBZ-L-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10230000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10230000 10 g 10 g
10321800 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10230000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434950100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1676-81-9
Fórmula molecular C12H15NO5
Peso molecular (g/mol) 253.25
Número MDL MFCD00077039
Clave InChI CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
PubChem CID 6999535
Nombre IUPAC (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CBZ-L-Serine methyl ester
Color Amarillo
Punto de ebullición 170°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Rotación específica -13.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso o sólido