missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human HP1A protein, and can reacts with the 28 kDa HP1A protein.
This gene encodes a protein that is a member of the M49 family of metallopeptidases. This cytoplasmic protein binds a single zinc ion with its zinc-binding motif (HELLGH) and has post-proline dipeptidyl aminopeptidase activity, cleaving Xaa-Pro dipeptides from the N-termini of proteins. Increased activity of this protein is associated with endometrial and ovarian cancers. Alternate transcriptional splice variants have been characterized.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CBX5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CBX5 |
| N.º de referencia del gen | P45973, Q61686 |
| Alias de gen | Antigen p25, CBX5, Chromobox protein homolog 5, HP1, HP1 alpha, HP1A |
| Símbolos de los genes | CBX5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?