missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBX1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151448 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151448

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP298756CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CBX1 Polyclonal antibody specifically detects CBX1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CBX1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CBXM31HP1-BETA, chromobox homolog 1, chromobox homolog 1 (Drosophila HP1 beta), chromobox homolog 1 (HP1 beta homolog Drosophila ), chromobox protein homolog 1, Heterochromatin protein 1 homolog beta, heterochromatin protein 1-beta, Heterochromatin protein p25, heterochromatin protein p25 beta, HP1 beta, HP1 beta homolog, HP1Hsbeta, HP1Hs-beta, MOD1, Modifier 1 protein, p25beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CBX1.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10951
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.