missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBLB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16800684 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16800684 150 μL 150 microlitros
16810684 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16800684

Marca: Proteintech 127811AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein of unknown function. The protein contains a bromodomain, a sequence motif often found in transcriptional coactivators, and localizes to the nucleus in testis and several other cell types.

Especificaciones

Antígeno CBLB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CBLB
N.º de referencia del gen Q13191, Q3TTA7, Q8K4S7
Alias de gen CBLB, Nbla00127, RING finger protein 56, RNF56, SH3 binding protein CBL B
Símbolos de los genes Cblb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CBLB Fusion Protein Ag3491
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171136, 208650, 868
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.