missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CBLB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12781-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a protein of unknown function. The protein contains a bromodomain, a sequence motif often found in transcriptional coactivators, and localizes to the nucleus in testis and several other cell types.Especificaciones
| CBLB | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CBLB | |
| CBLB, Nbla00127, RING finger protein 56, RNF56, SH3 binding protein CBL B | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 171136, 208650, 868 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q13191, Q3TTA7, Q8K4S7 | |
| Cblb | |
| CBLB Fusion Protein Ag3491 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido