Learn More
CBL0137 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16470306
Marca: Medchem Express HY18935A
MedChemExpress CBL0137 hydrochloride is an inhibitor of the histone chaperone, FACT. CBL0137 hydrochloride can also activate p53 and inhibits NF-κB with EC50s of 0.37 and 0.47 μM, respectively.
CBL0137 hydrochloride is an inhibitor of the histone chaperone, FACT. CBL0137 hydrochloride can also activate p53 and inhibits NF-κB with EC50s of 0.37 and 0.47 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CBL0137 hydrochloride
CAS 1197397-89-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25ClN2O2
Cantidad 2 mg
Sinónimo Curaxin-137 hydrochloride CBL-C137 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (89.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (26.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCN1C2=C(C3=C1C=CC(C(C)=O)=C3)C=C(C(C)=O)C=C2)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 372.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.89
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.