Learn More
CBFB Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237285 150 μL 150 microlitros
30235973 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237285
Marca: Proteintech 678851IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CBFB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CBFB. This antibody recognizes human, rat antigen. The CBFB antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Specifications
Antígeno CBFB
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D7F2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes PEBP2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 865
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1