Learn More
CBB1007 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
CBB1007 Hcl is a cell-permeable amidino-guanidinium compound that acts as a potent, reversible and substrate competitive LSD1 selective inhibitor (IC50 = 5.27 μM for hLSD1).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CBB1007 hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H39Cl5N8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.NC(N1CCN(CC1)CC2=CC(C(OC)=O)=CC(C(N3CCN(CC3)C(C4=CC=C(C=C4)C(N)=N)=O)=O)=C2)=N |
| Peso molecular (g/mol) | 716.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 716.91 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |