Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placa calefactora Stuart™, ambiente a 450 °C, cerámica de vidrio
Código de producto. 12987226
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12987226
Marca: Cole-Parmer™ 0480001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 300 x 300 mm
Agitadores con placa calefactora de uso general, elegantes y económicos, diseñados con la seguridad y el rendimiento como prioridades principales. El indicador que advierte de que la placa está caliente parpadeará siempre que la temperatura de la placa sea superior a 50 °C y funcionará incluso cuando se apague la placa calefactora y esté conectada al suministro eléctrico.“” Sus potentes imanes y motor proporcionan una velocidad de agitación de hasta 1500 rpm y volúmenes de hasta 15 litros. Posibilidad de elegir entre parte superior de cerámica de vidrio o aluminio con una excelente resistencia a productos químicos y temperaturas. Las propiedades químicas permiten que la superficie resulte muy fácil de limpiar y las propiedades térmicas permiten altas temperaturas de placa al tiempo que garantizan bordes más fríos, reduciendo la posibilidad de quemaduras accidentales.
  • Incluye accesorio para varilla de retorta y se suministra junto con barras agitadoras de 2 x 25 mm recubiertas de PTFE.
  • Circuito de seguridad independiente para proteger contra sobrecalentamiento
  • Potente acción de agitación
  • Ideal para la manipulación de recipientes grandes
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
Tensión 230 V
Incluye Conexión para varilla de retorta y barra de mezcla con revestimiento de PTFE de 2 x 25 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 1200 W
Modelo CB302
Características exclusivas El indicador que advierte de que la placa está caliente parpadeará siempre que la temperatura de la placa sea superior a 50 °C y funcionará incluso cuando se apague la placa caliente.
Tamaño 300 x 300 mm
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 450 °C
Frecuencia 50 Hz
Anchura (métrico) 370 mm
Longitud (métrico) 320 mm
Vataje 1200 W
Peso (métrico) 7 kg
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm