Learn More
CB1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16468067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16468067 5 mg 5 miligramos
16495976 100 mg 100 miligramos
16495348 10 mg 10 miligramos
16411547 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16468067
Marca: Medchem Express HY12790
MedChemExpress CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CB1-IN-1
Forma física Solid
CAS 1429239-98-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H31Cl2F3N6O3S2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BPRCB1184
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (166.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1N2C(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)S3)=C(CNS(=O)(N5CCCC5)=O)C(C(NN6CCCCC6)=O)=N2
Peso molecular (g/mol) 751.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 751.67
Porcentaje de pureza 98.0%