Learn More
Invitrogen™ Caveolin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA1064
Código de producto. 11551472
  • 578.00€ / 100 microgramos
Descripción
PA1-064 detects caveolin 1 from human, canine, hamster, mouse, and rat tissues and cells. PA1-064 has been successfully used in Western blot and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects an ~22 kDa protein representing caveolin 1 from rat heart protein extract. The PA1-064 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues M(1) S G G K Y V D S E G H L Y T V P(17) C of human CAV1. This sequence is completely conserved between human, mouse, canine, bovine, and rat. The PA1-064 immunizing peptide (Cat. # PEP-146) is available for use in neutralization and control experiments.
Caveolin-1 or CAV1 is a scaffolding proteins within caveolar membranes. It interacts directly with G-protein alpha subunits and can functionally regulate their activity. Caveolin-1 is also involved in the co-stimulatory signal essential for T-cell receptor (TCR) mediated T-cell activation. It can bind with DPP4 and induces T-cell proliferation and NF-kappa-B activation in a T-cell receptor/CD3-dependent manner. Mutations affecting the CAV1 gene can result in congenital generalized lipodystrophy 3, pulmonary hypertension primary 3, or partial lipodystrophy/congenital cataracts, and neurodegeneration syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Caveolin 1
Polyclonal
Unconjugated
CAV1
BSCL3; CAV; CAV1; Cav-1; caveolae; caveolin 1; caveolin 1, caveolae protein; caveolin 1, caveolae protein, 22kDa; caveolin 1a; caveolin 1b; caveolin caveolae protein 22 kDa; caveolin, caveolae protein 1; caveolin, caveolae protein, 22 kDa; caveolin-1; caveolin-1a; caveolin-1b; cell growth-inhibiting protein 32; CGL3; HGNC:1527; LCCNS; MSTP085; OTTHUMP00000196475; PPH3; Unknown (protein for IMAGE:7985573); variant a; variant b; vesicular integral-membrane protein VIP21; VIP21; wu:fc07c04
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100753021, 12389, 25404, 403980, 857
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
P33724, P41350, P49817, Q03135
CAV1
Synthetic peptide corresponding to residues M(1) S G G K Y V D S E G H L Y T V P(17) C of human CAV1.
100 μg
Primary
Canine, Hamster, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt