missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaV1.3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15973805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15973805 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15973805

Marca: Invitrogen PA577299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

Voltage-sensitive calcium channels (VSCC) mediate the entry of calcium ions into excitable cells and are also involved in a variety of calcium-dependent processes, including muscle contraction, hormone or neurotransmitter release, gene expression, cell motility, cell division and cell death. The isoform alpha-1D gives rise to L-type calcium currents. Long-lasting (L-type) calcium channels belong to the high-voltage activated (HVA) group. They are blocked by dihydropyridines (DHP), phenylalkylamines, benzothiazepines, and by omega-agatoxin-IIIA (omega-Aga-IIIA). They are however insensitive to omega-conotoxin-GVIA (omega-CTx-GVIA) and omega-agatoxin-IVA (omega-Aga-IVA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaV1.3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.85 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CACNA1D
N.º de referencia del gen P27732, Q01668, Q99246
Alias de gen Cav1.3
Símbolos de los genes Cacna1d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide (C)DNKVTIDDYQEEAEDKD, corresponding to amino acid residues 859-875 of rat Cav 1.3
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12289, 29716, 776
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.