missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cav1.3 Antibody (S48), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151799 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151799

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP212893CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cav1.3 Monoclonal antibody specifically detects Cav1.3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Microarray,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cav1.3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray
Clasificación Monoclonal
Clon S48
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CACN4calcium channel, neuroendocrine/brain-type, alpha 1 subunit, CACNL1A2voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 2, calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1D subunit, Cav1.3, CCHL1A2voltage-gated calcium channel alpha 1 subunit, L type, alpha-1 polypeptide, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav1.3, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 859-875 of rat Cav1.3
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 776
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.