Learn More
Brady™ Etiquetas de precaución
Click to view available options
Mensaje:
Condenación
FUERA DE SERVICIO
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
No abrir
No cerrar
No cortar la electricidad
No iniciar
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación
No poner en marchar, mantenimiento en curso
No tocar
No utilizar
Obligación gen.
PELIGRO, NO PONER EN CIRCULACIÓN SIN AUTORIZACIÓN
PELIGRO, NO TOCAR
PELIGRO, PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO
PELIGRO, SOLO PUEDE RETIRAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO: VER DORSO
PELIGRO, TRABAJOS EN CURSO POR
Prohibido abrir la válvula
Prohibido cerrar la válvula
Prohibido enganchar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
110 mm
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
50 mm
160 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo de seguridad
- Sin adhesivo de bloqueo/etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Etiqueta de condenación |
| Alternate Part Number | TAG-RAPPORT D'ENTRETIEN-50X110MM |
| Color | Blue on White |
| Material | Poliéster |
| Mensaje | SERVICIO DE MANTENIMIENTO |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 4.33 in. |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |